Läs mer
(S)-(+)-4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-4-(2,3-Epoxypropoxy)carbazole |
| CAS | 95093-95-1 |
| Molekylformel | C15 H13 N O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H13NO2/c1-2-5-12-11(4-1)15-13(16-12)6-3-7-14(15)18-9-10-8-17-10/h1-7,10,16H,8-9H2/t10-/m0/s1 |
| LEDER | C(Oc1cccc2[nH]c3ccccc3c12)[C@@H]4CO4 |
| IUPAC-namn | 4-[[(2S)-oxiran-2-yl]methoxy]-9H-carbazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.27 |
| Formel vikt | 239.0946 |