Läs mer
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone, TRC
Produktkod. 30010176
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30010176 5 g
1 options
Produktkod. 30010176 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA5995005G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone
CAS 152305-23-2
Analyt- eller komponentnamn (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C10 H12 N2 O2
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (S)-, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Aminophenylmethyl-oxazolidine-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, ZTR 5, (4S)-4-(4-aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one, Zolmitriptan Imp. E (EP)
InChI formel InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
IUPAC-namn (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
Industry Type Forensics
Molekylvikt (g/mol) 192.21
Kvantitet 5 g
Formel vikt 192.0899