Läs mer
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15472438
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15472438 1 g 1g
15482438 5 g 5g
15492438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15472438 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H56017.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone is an intermediate of zolmitriptan (sc-220415) which acts as a novel inhibitor of the cytochrome P-450 enzyme aromatase.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152305-23-2
Molekylformel C10H12N2O2
Molekylvikt (g/mol) 192.218
MDL-nummer MFCD03411476
InChI-nyckel WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC-namn (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
LEDER C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Smältpunkt 107°C to 111°C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vikt 192.22
Procent renhet 97%