Läs mer
(S)-4-(4-Hydrazinobenzyl)-2-oxazolidinone Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-(4-Hydrazinobenzyl)-2-oxazolidinone Hydrochloride |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O2.ClH/c11-13-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-15-10(14)12-9;/h1-4,9,13H,5-6,11H2,(H,12,14);1H/t9-;/m0./s1 |
| Formel vikt | 243.0775 |