Läs mer
(S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O3S/c1-3-13-4-2-12(1)8-9(11-16-10-8)15-6-7-5-14-7/h7H,1-6H2/t7-/m0/s1 |
| Formel vikt | 243.0678 |