Läs mer
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine, TRC
Produktkod. 30415791
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30415791 100 mg
30417188 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30415791 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT293195100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346617-47-7
Molekylformel C13 H19 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 281.37
Synonym Pramipexole Di-Amide
IUPAC-namn N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamide
LEDER CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Formel vikt 281.1198