Läs mer
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-bensotiazolemini, TRC
Produktkod. 30417188
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30417188 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT29319510MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1346617-47-7
Molekylformel C13 H19 N3 O2 S
Molekylvikt (g/mol) 281.37
Synonym Pramipexole Di-Amide
IUPAC-namn N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamid
LEDER CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Formel vikt 281.1198