Läs mer
(S)-4',7-Dimethyl Equol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4',7-Dimethyl Equol |
| CAS | 3722-56-3 |
| Molekylformel | C17 H18 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (S)-4,7-Dimethyl Equol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-6-3-12(4-7-15)14-9-13-5-8-16(19-2)10-17(13)20-11-14/h3-8,10,14H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| LEDER | COc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC)ccc3C2 |
| IUPAC-namn | (3S)-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene |
| Molekylvikt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vikt | 270.1256 |