Läs mer
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, 96%
Produktkod. 10797392 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10797392 25 g Glasflaska 25g
10133251 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10797392 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 342430250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40371-51-5
Molekylformel C4H9NO3
Molekylvikt (g/mol) 119.12
MDL-nummer MFCD00674110
InChI-nyckel IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
IUPAC-namn (2S)-4-amino-2-hydroxibutansyra
LEDER [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Smältpunkt 200°C to 203°C
Namnnotering 96%
CAS Min % 95.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2N(CH2)2CH(OH)COOH
Specifik rotation -30
Kvantitet 25 g
Formel vikt 119.12
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller och/eller bitar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.