Läs mer
(S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic Acid |
| CAS | 40371-51-5 |
| Molekylformel | C4 H9 N O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic Acid, Butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, (S)-, (2S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid, (2S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid, (S)-4-Amino-2-hydroxybutanoic acid, (S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, 4-Amino-(2S)-hydroxybutyric acid, L-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, L-(-)-γ-Amino-α-hydroxybutyric acid, L-4-Amino-2-hydroxybutyric acid, L-γ-Amino-α-hydroxybutyric acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | NCC[C@H](O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (2S)-4-amino-2-hydroxybutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 119.12 |
| Formel vikt | 119.0582 |