Läs mer
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, 99%, >99% ee
Produktkod. 10637561 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
2.5g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10637561 2.5 g Glasflaska 2.5g
10713613 25 g Glasflaska 25g
11946831 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10637561 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 402160025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90719-32-7
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.20
MDL-nummer MFCD00064496
InChI-nyckel OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
IUPAC-namn (4S)-4-bensyl-l,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 87.0°C to 90.0°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation − 62.00
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Specifikt rotationsförhållande − 62.00 (20.00°C C=1,CHCl3)
Kvantitet 2.5 g
Formel vikt 177.2
Procent renhet 99%,>99% ee
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.