Läs mer
(S)-(-)-4-Bensyl-2-oxazolidinon, 99 %
Produktkod. 11453767
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453767 25 g 25g
11433767 1 g 1g
11443767 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11453767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18236.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177,20 g/mol
(S)-(-)-4-bensyl-2-oxazolidinon används vid kiral asymmetrisk hjälpalkylering. Det har använts i syntesen av (S)-equol. Framställning och funktionalisering av kirala, stabiliserade ylider. Den användes för asymmetrisk syntes av (3R)- och (3S)-piperazinsyra.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(-)-4-bensyl-2-oxazolidinon används vid kiral asymmetrisk hjälpalkylering. Det har använts i syntesen av (S)-equol. Framställning och funktionalisering av kirala, stabiliserade ylider. Den användes för asymmetrisk syntes av (3R)- och (3S)-piperazinsyra.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 90719-32-7
Molekylformel C10H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 177.20
MDL-nummer MFCD00064496
InChI-nyckel OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
IUPAC-namn (4S)-4-bensyl-l,3-oxazolidin-2-on
LEDER O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 87 °C till 89 °C
Beilstein 3649667
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Kvantitet 25 g
Formel vikt 177.2
Optisk rotation −64° (c=1 i kloroform)
Känslighet Hygroskopisk
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.