Läs mer
(S)-(+)-4-Benzyl-3-benzyloxyacetyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-4-Benzyl-3-benzyloxyacetyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 236110-81-9 |
| Molekylformel | C19H19NO4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (4S)-3-[2-(Phenylmethoxy)acetyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19NO4/c21-18(14-23-12-16-9-5-2-6-10-16)20-17(13-24-19(20)22)11-15-7-3-1-4-8-15/h1-10,17H,11-14H2 |
| LEDER | O=C1OC[C@H](CC2=CC=CC=C2)N1C(COCC3=CC=CC=C3)=O |
| IUPAC-namn | (S)-4-benzyl-3-(2-(benzyloxy)acetyl)oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 325.36 |
| Formel vikt | 325.13 |