missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone-d3, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone-d3 |
| CAS | 156451-08-0 |
| Molekylformel | C13H12D3NO3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (4S)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone-d3, (+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone-d3, (4S)-4-Benzyl-3-propanoyloxazolidin-2-one-d3, (4S)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one-d3, (S)-N-Propionyl-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one-d3, 3-[1-Oxopropyl]-4(S)-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone-d3 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1/i1D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])CC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC-namn | (4S)-4-benzyl-3-(3,3,3-trideuteriopropanoyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.28 |
| Formel vikt | 236.124 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?