Läs mer
(S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, TRC
Produktkod. 30343750
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30343750 5 g
1 options
Produktkod. 30343750 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB2886505G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
CAS 101711-78-8
Molekylformel C13H15NO3
Kvantitet 5 g
Synonym (4S)-3-(1-Oxopropyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Benzyl-3-propanoyloxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-N-Propionyl-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, 3-[1-Oxopropyl]-4(S)-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone
InChI formel InChI=1S/C13H15NO3/c1-2-12(15)14-11(9-17-13(14)16)8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11H,2,8-9H2,1H3/t11-/m0/s1
LEDER CCC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O
IUPAC-namn (4S)-4-benzyl-3-propanoyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 233.26
Formel vikt 233.1052