Läs mer
(S)-(+)-4-Benzylmorpholin-5-one-3-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30345624
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30345624 250 mg
1 options
Produktkod. 30345624 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB285765250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-4-Benzylmorpholin-5-one-3-carboxylic Acid
CAS 106910-79-6
Molekylformel C12 H13 N O4
Kvantitet 250 mg
Synonym 3-Morpholinecarboxylic acid, 5-oxo-4-(phenylmethyl)-, 3-Morpholinecarboxylic acid, 5-oxo-4-(phenylmethyl)-, (±)-, 5-Oxo-4-(phenylmethyl)-3-morpholinecarboxylic acid, 4-Benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C12H13NO4/c14-11-8-17-7-10(12(15)16)13(11)6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,15,16)
LEDER OC(=O)C1COCC(=O)N1Cc2ccccc2
IUPAC-namn 4-benzyl-5-oxomorpholine-3-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 235.24
Formel vikt 235.0845