Läs mer
(S)-4-Bensyloxikarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smörsyra, 95 %
Produktkod. 15488476
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15488476 1 g 1g
15408486 250 mg 250mg
15498476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15488476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63726.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460,53 g/mol
(S)-4-bensyloxikarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smörsyra en substituerad fluorenförening för proteomikforskning. Används även inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-4-bensyloxikarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smörsyra en substituerad fluorenförening för proteomikforskning. Används även inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Något löslig i vatten.
Anmärkningar
Förvaras i frysen vid (-20 °C). Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 252049-08-4
Molekylformel C27H28N2O5
Molekylvikt (g/mol) 460.53
MDL-nummer MFCD02259487
InChI-nyckel KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
PubChem CID 70700347
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-(fenylmetoximetylamino)butansyra
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 474.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.