Läs mer
(S)-4-bensyloxikarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smörsyra, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7055204
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408486 250 mg 250mg
15488476 1 g 1g
15498476 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15408486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H63726.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460.53 g/mol
(S)-4-bensyloxikarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smörsyra en substituerad fluorenförening för proteomikforskning. Används även inom jordbrukskemikalier, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applications
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid a substituted fluorene compound for proteomics research. Also used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store in freezer at(-20°C). Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 252049-08-4
Molekylformel C27H28N2O5
Molekylvikt (g/mol) 460.53
MDL-nummer MFCD02259487
InChI-nyckel KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
PubChem CID 70700347
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(phenylmethoxymethylamino)butanoic acid
LEDER C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Färg White
Kvantitet 250 mg
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 474.51
Procent renhet 95%
Fysisk form Powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.