Läs mer
(S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)smörsyra, 96 %
Produktkod. 15469485
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15469485 250 mg 250mg
15438487 1 g 1g
15448487 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15469485 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H51990.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440,50 g/mol
Den finner sin tillämpning i kombination med Nγ -Z-derivat för syntes av polymyxinanaloger.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den hittar sin tillämpning i kombination med Nγ -Z-derivat för syntes av polymyxinanaloger.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125238-99-5
Molekylformel C24H28N2O6
Molekylvikt (g/mol) 440.50
MDL-nummer MFCD00151941
InChI-nyckel LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
PubChem CID 2756101
IUPAC-namn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmetoxikarbonylamino)-4-[(2-metylpropan-2-yl)oxikarbonylamino]butansyra
LEDER CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Specifications
Kemiskt namn eller material (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Smältpunkt 111 °C till 113 °C
Kvantitet 250 mg
Beilstein 6250328
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −12° (c=1 i metanol)
Formel vikt 440.5
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.