Läs mer
Tocris Bioscience™ (S)-4-Carboxyphenylglycine
Beskrivning
(S)-4-Carboxyphenylglycine is a competitive group I metabotropic glutamate receptor antagonist, with selectivity for mGlu1a/1a over mGlu5a/5b.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Carboxyphenylglycine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 195.17 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 195.174 |