Läs mer
(S)-(-)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10522432 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
:
1g; Glass bottle
Produktkod.
10522432 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10522432 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 361270010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
CAS 60456-22-6
Densitet 1.0950g/mL, 1.095
Kokpunkt 63.0°C (37.0 mmHg)
Flampunkt 50°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H11ClO2
Brytningsindex 1.4330 to 1.4350
MDL-nummer MFCD00273365
Kvantitet 1 g
Specifik rotation -42
Synonym s-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 4s-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, s---4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, s-+-4-chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, 1,3-dioxolane, 4-chloromethyl-2,2-dimethyl-, s, s-3-chloro-1,2-propanediol acetonide, pubchem14076, bnpotxlwpzoesz-rxmqykedsa
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble
InChI-nyckel BNPOTXLWPZOESZ-RXMQYKEDSA-N
LEDER CC1(OCC(O1)CCl)C
IUPAC-namn (4S)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Molekylvikt (g/mol) 150.61
PubChem CID 6930483
Formel vikt 150.61
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(-)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.