missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| CAS | 60456-22-6 |
| Molekylformel | C6 H11 Cl O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (4S)-, 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (S)-, (4s)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol acetonide, (S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 150.6 |
| Formel vikt | 150.0448 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?