missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-4-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, TRC

Produktkod. 30356732
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30356732 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30356732 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3693951G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (4S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
CAS 60456-22-6
Molekylformel C6 H11 Cl O2
Kvantitet 1 g
Synonym 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (4S)-, 1,3-Dioxolane, 4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-, (S)-, (4s)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane, (S)-3-Chloro-1,2-propanediol acetonide, (S)-4-(Chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
InChI formel InChI=1S/C6H11ClO2/c1-6(2)8-4-5(3-7)9-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
LEDER CC1(C)OC[C@@H](CCl)O1
IUPAC-namn (4S)-4-(chloromethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane
Molekylvikt (g/mol) 150.6
Formel vikt 150.0448
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.