Läs mer
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione |
| CAS | 19685-09-7 |
| Molekylformel | C20H16N2O5 |
| MDL-nummer | MFCD02093100 |
| Kvantitet | 100 mg |
| LEDER | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.35 |
| Procent renhet | 98% |