Läs mer
(S)-4-Etyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion ((S)-10-Hydroxycamptothecin), Mikromol™
Beskrivning
(S)-4-Etyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion ((S)-10-Hydroxycamptothecin)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-10-Hydroxycamptothecin |
| CAS | 19685-09-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-10-Hydroxycamptothecin |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C20 H16 N2 O5 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (4S)-, 1H-Pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 4-ethyl-4,9-dihydroxy-, (S)-, Camptothecine, 10-hydroxy- (8CI), (+)-10-Hydroxycamptothecin, (S)-10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecin, 10-Hydroxycamptothecine, ChEMBL 273862, Hydroxycamptothecin, NSC 107124, (S)-4-ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3'4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, Topotecan related, SKF-S-104961, Irinotecan Related Compound A, Irinotecan Hydrochloride Trihydrate Impurity B, Irinotecan Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16N2O5/c1-2-20(26)14-7-16-17-11(5-10-6-12(23)3-4-15(10)21-17)8-22(16)18(24)13(14)9-27-19(20)25/h3-7,23,26H,2,8-9H2,1H3/t20-/m0/s1 |
| LEDER | CC[C@@]1(O)C(=O)OCC2=C1C=C3N(Cc4cc5cc(O)ccc5nc34)C2=O |
| IUPAC-namn | (4S)-4-Etyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]kinolin-3,14(4H,12H)-dion |
| Visa mer |