Läs mer
(S)-4-fluorfenylglycin, 95 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10742643 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10742643 1 g Glasflaska 1g
10621083 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742643 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 362050010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 19883-57-9
Molekylformel C8H8FNO2
Molekylvikt (g/mol) 169.16
MDL-nummer MFCD00213799
InChI-nyckel JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
PubChem CID 853015
IUPAC-namn (2S)-2-amino-2-(4-fluorfenyl)ättiksyra
LEDER [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Fluorophenylglycine
Namnnotering 95%, (98% e.e.)
Smältpunkt >300°C
Färg Vitt
Enantiomert överskott 97.5% min. (HPLC)
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 169.15
Procent renhet 95%,(98% ee)
Fysisk form Fluffy Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.