Läs mer
(S)-4-Fluorophenylglycine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | L-4-Fluorophenylglycine |
| CAS | 19883-57-9 |
| Molekylformel | C8 H8 F N O2 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8FNO2/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7H,10H2,(H,11,12)/t7-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@H](C(=O)O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 169.15 |
| Formel vikt | 169.0539 |