Läs mer
(S)-4-hydroxy-2-(3-metoxipropyl)-3,4-dihydro-2H-tieno[3,2-e][1,2]tiazin-6-sulfonamid 1,1-dioxid, TRC
Produktkod. 30402236
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30402236 1 g
30391057 5 g
30391327 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30402236 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9462001G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 154127-42-1
Molekylformel C10 H16 N2 O6 S3
Molekylvikt (g/mol) 356.44
Synonym (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
IUPAC-namn (4S)-4-hydroxy-2-(3-metoxipropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrotien[3,2-e]tiazin-6-sulfonamid
LEDER COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1
Formel vikt 356.017