Läs mer
(S)-4-Hydroxy Mephenytoin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Hydroxy Mephenytoin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O3/c1-3-12(8-4-6-9(15)7-5-8)10(16)14(2)11(17)13-12/h4-7,15H,3H2,1-2H3,(H,13,17)/t12-/m0/s1 |
| Formel vikt | 234.1004 |
| Procent renhet | >95% |