missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-4-Hydroxy Propranolol Hydrobromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride |
| CAS | 135201-50-2 |
| Molekylformel | C16 H21 N O3 . Cl H |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride, (S)- (ZCI), (S)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1-naphthalenol hydrochloride (1:1), 4-Hydroxy (S)-propranolol hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1 |
| LEDER | Cl.CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 4-[(2S)-2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 311.8 |
| Formel vikt | 311.1288 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?