Läs mer
(S)-4’-Hydroxy Warfarin, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (S)-4'-Hydroxywarfarin |
| CAS | 68407-05-6 |
| Molekylformel | C19 H16 O5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[(1S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-, 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-, (S)-, 4-Hydroxy-3-[(1S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]-2H-1-benzopyran-2-one, (S)-4'-Hydroxywarfarin, 4'-Hydroxy-S-warfarin |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O5/c1-11(20)10-15(12-6-8-13(21)9-7-12)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)24-19(17)23/h2-9,15,21-22H,10H2,1H3/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CC(=O)C[C@H](C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(O)cc3 |
| IUPAC-namn | 4-hydroxy-3-[(1S)-1-(4-hydroxyphenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 324.33 |
| Formel vikt | 324.0998 |