Läs mer
(S)-4-Hydroxymethyl Ambrisentan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Hydroxymethyl Ambrisentan |
| CAS | 1106685-66-8 |
| Molekylformel | C22H22N2O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | (alphaS)-alpha-[[4-(Hydroxymethyl)-6-methyl-2-pyrimidinyl]oxy]-beta-methoxy-beta-phenylbenzenepropanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C22H22N2O5/c1-15-13-18(14-25)24-21(23-15)29-19(20(26)27)22(28-2,16-9-5-3-6-10-16)17-11-7-4-8-12-17/h3-13,19,25H,14H2,1-2H3,(H,26,27)/t19-/m1/s1 |
| LEDER | COC([C@H](Oc1nc(C)cc(CO)n1)C(=O)O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | (2S)-2-[4-(hydroxymethyl)-6-methylpyrimidin-2-yl]oxy-3-methoxy-3,3-diphenylpropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 394.42 |
| Formel vikt | 394.1529 |