Läs mer
(S)-(-)-4’-Hydroxyphenyl Carvedilol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-4'-Hydroxyphenyl Carvedilol |
| CAS | 1217853-93-4 |
| Molekylformel | C24 H26 N2 O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Phenol, 4-[2-[[(2S)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxy-, 4-[2-[[(2S)-3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol, (S)-(-)-4'-Hydroxyphenyl carvedilol, (S)-4'-Hydroxyphenylcarvedilol, (S)-4-Hydroxycarvedilol |
| InChI formel | InChI=1S/C24H26N2O5/c1-29-23-13-16(27)9-10-21(23)30-12-11-25-14-17(28)15-31-22-8-4-7-20-24(22)18-5-2-3-6-19(18)26-20/h2-10,13,17,25-28H,11-12,14-15H2,1H3/t17-/m0/s1 |
| LEDER | COc1cc(O)ccc1OCCNC[C@H](O)COc2cccc3[nH]c4ccccc4c23 |
| IUPAC-namn | 4-[2-[[(2S)-3-(9H-carbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl]amino]ethoxy]-3-methoxyphenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.47 |
| Formel vikt | 422.1842 |