Läs mer
(S)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivning
(S)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| CAS | 68108-18-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C4 H7 N O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-hydroxy-, (S)-, (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1 |
| LEDER | O[C@@H]1CNC(=O)C1 |
| IUPAC-namn | (4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-one |
| Visa mer |