Läs mer
(S)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one, Mikromol™
Produktkod. 30459769
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30459769 4 x 25 mg
30049762 25 mg
30051748 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30459769 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1406.0100254AMP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-4-Hydroxypyrrolidin-2-one, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
CAS 68108-18-9
Analyt- eller komponentnamn (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C4 H7 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-hydroxy-, (S)-, (4S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone, (S)-4-Hydroxy-2-pyrrolidone
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2/c6-3-1-4(7)5-2-3/h3,6H,1-2H2,(H,5,7)/t3-/m0/s1
Lösningstyp Neat
LEDER O[C@@H]1CNC(=O)C1
IUPAC-namn (4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 101.1
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 101.0477 g/mol