Läs mer
(S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, TRC
Produktkod. 30400417
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30400417 1 g
1 options
Produktkod. 30400417 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCI8728201G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
CAS 17016-83-0
Molekylformel C6 H11 N O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(1-methylethyl)-, (S)-, 2-Oxazolidinone, 4-isopropyl-, L- (8CI), (4S)-4-(1-Methylethyl)-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidone, (4S)-2-Oxo-4-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidine, (4S)-4-(Propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Isopropyl-2-oxazolidone, (S)-4-Isopropyloxazolidin-2-one, 4(S)-(1-Methylethyl)-2-oxazolidinone, 4(S)-Isopropyloxazolidin-2-one
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-4(2)5-3-9-6(8)7-5/h4-5H,3H2,1-2H3,(H,7,8)/t5-/m1/s1
LEDER CC(C)[C@H]1COC(=O)N1
IUPAC-namn (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Formel vikt 129.079