missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(S)-4-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 148073-34-1 |
| Molekylformel | C10H17NO4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | (S)-Ethyl 4-((methoxycarbonyl)amino)hex-5-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-8(11-10(13)14-3)6-7-9(12)15-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1 |
| LEDER | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C=C |
| IUPAC-namn | ethyl (4S)-4-(methoxycarbonylamino)hex-5-enoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vikt | 215.1158 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?