Läs mer
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10741515 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
1g; Glass bottle
Produktkod.
10741515 1g; Glass bottle
1 options
Produktkod. 10741515 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 389230010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
CAS 14898-80-7
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Densitet 0.8020g/mL, 0.802
Kokpunkt 132.0°C
Flampunkt 41°C
Enantiomert överskott 99.0% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H14O
Brytningsindex 1.4100 to 1.4120
MDL-nummer MFCD03093078
Kvantitet 1g
Specifikt rotationsförhållande +20° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation + 20.00
Synonym s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
LEDER CC(C)CC(C)O
IUPAC-namn (2S)-4-methylpentan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 102.177
PubChem CID 6994471
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.