Läs mer
(S)-(+)-4-metyl-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11369535
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11369535 250 mg 250mg
11359535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11369535 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18882.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-80-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
Det används i reaktionen av 2-metoxietylacetaler med allylsilaner i närvaro av titantetraklorid: regioselektiv kol-syrebindningsklyvning av de osymmetriska acetalen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används i reaktionen av 2-metoxietylacetaler med allylsilaner i närvaro av titantetraklorid: regioselektiv kol-syrebindningsklyvning av de osymmetriska acetalen.
Löslighet
Något löslig i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Håll antändningskällor borta. Skydda mot elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14898-80-7
Molekylformel C6H14O
Molekylvikt (g/mol) 102.177
MDL-nummer MFCD03093078
InChI-nyckel WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 6994471
IUPAC-namn (2S)-4-metylpentan-2-ol
LEDER CC(C)CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Densitet 0.802
Kokpunkt 130°C to 131°C
Flampunkt 41°C (105°F)
Odör Slightly Sweetish
Brytningsindex 1.411
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2053
Beilstein 1718991
Synonym s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
Löslighetsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Optisk rotation +21° (Neat)
Formel vikt 102.18
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.