missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(S)-4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC

Produktkod. 30012528
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2.5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30012528 25 mg -
30004888 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30012528 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32379025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 197712-01-9
Molekylformel C10 H15 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 209.245
Synonym (αS)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl3-pyridinemethanol, (S)-α-[3-(Methylnitrosoamino)propyl]-3-pyridinemethanol, (S)-NNAL
IUPAC-namn N-[(4S)-4-hydroxy-4-(3-pyridyl)butyl]-N-methyl-nitrous amide
LEDER CN(CCC[C@H](O)c1cccnc1)N=O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (S)-4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1
Formel vikt 209.1164
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.