Läs mer
S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(4-Nitrobenzyl)-6-thioinosine |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H17N5O6S/c23-5-11-13(24)14(25)17(28-11)21-8-20-12-15(21)18-7-19-16(12)29-6-9-1-3-10(4-2-9)22(26)27/h1-4,7-8,11,13-14,17,23-25H,5-6H2/t11-,13-,14-,17-/m1/s1 |
| Formel vikt | 419.09 |