missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
S-(4-Nitrophenyl)mercapturic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | S-(4-Nitrophenyl)mercapturic Acid |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O5S/c1-7(14)12-10(11(15)16)6-19-9-4-2-8(3-5-9)13(17)18/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1 |
| Formel vikt | 284.0467 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?