Läs mer
(S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 16404-94-7 |
| Molekylformel | C4H5NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic acid, (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid, L-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| LEDER | OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1 |
| IUPAC-namn | (2S)-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 115.09 |
| Formel vikt | 115.0269 |