Läs mer
(S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Produktkod. 30413754
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30413754 10 mg
1 options
Produktkod. 30413754 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO84721510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid
CAS 16404-94-7
Molekylformel C4H5NO3
Kvantitet 10 mg
Synonym (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic acid, (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid, L-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid
InChI formel InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1
LEDER OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1
IUPAC-namn (2S)-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid
Molekylvikt (g/mol) 115.09
Formel vikt 115.0269