Läs mer
(S)-(+)-4-penten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11319939
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319939 5 g 5g
11309939 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319939 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B25728.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55563-79-6 | C5H10O | 86.134 g/mol
(S)-(+)-4-Penten-2-ol är involverad i syntesen av goniotalamin, hexadekanolid, massoialakton och parasorbinsyra genom sekventiella allylborerings-förestringsringslutande metatesreaktioner. Det används också för att framställa 2-pentanon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(S)-(+)-4-Penten-2-ol är involverad i syntesen av goniotalamin, hexadekanolid, massoialakton och parasorbinsyra genom sekventiella allylborerings-förestringsringslutande metatesreaktioner. Det används också för att framställa 2-pentanon.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55563-79-6
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD03427200
InChI-nyckel ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-4-penten-2-ol, 4-penten-2-ol, 2s, 2s-pent-4-en-2-ol, 2s-4penten-2-ol, s-4-pentene-2-ol, 2s-4-penten-2-ol, s-pent-4-en-2-ol, s-2-hydroxypent-4-ene
PubChem CID 6994332
IUPAC-namn (2S)-pent-4-en-2-ol
LEDER CC(CC=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-4-Penten-2-ol
Densitet 0.837
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Brytningsindex 1.425
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1987
Optisk rotation +5.2° (c=1 in Chloroform)
Formel vikt 86.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.