Läs mer
(S)-(+)-4-Fenyl-2-oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10225781 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet Förpackning unitSize
10225781 1 g Glasflaska 1g
10663862 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10225781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303850010
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99395-88-7
Molekylformel C9H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 163.18
MDL-nummer MFCD00043396
InChI-nyckel QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC-namn (4S)-4-fenyl-l,3-oxazolidin-2-on
LEDER C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemiskt namn eller material (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Smältpunkt 130°C to 133°C
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Färg Vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation + 49.5
Specifikt rotationsförhållande +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Kvantitet 1 g
Formel vikt 163.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.