Läs mer
(S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1 |
| Formel vikt | 163.0633 |