Läs mer
(S)-(-)-4-tert-Butyloxazolidine-2,5-dione, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15409139
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. 15409139
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L20222.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Moisture Sensitive, store away fr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-4-tert-Butyloxazolidine-2,5-dione
CAS 62965-56-4
Smältpunkt 126°C to 128°C
Molekylformel C7H11NO3
MDL-nummer MFCD05664067
Kvantitet 1 g
Beilstein 4664497
Känslighet Moisture sensitive
Synonym s---4-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, s-4-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, s-4-tert-butyl oxazolidine-2,5-dione, 4s-4-tert-butyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione, 4beta-tert-butyloxazolidine-2,5-dione, 2,5-oxazolidinedione,4-1,1-dimethylethyl-, 4s
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
InChI-nyckel GRDXOXRGSKKLNH-SCSAIBSYSA-N
Optisk rotation −41°
LEDER CC(C)(C)C1C(=O)OC(=O)N1
IUPAC-namn (4S)-4-tert-butyl-1,3-oxazolidine-2,5-dione
Molekylvikt (g/mol) 157.169
PubChem CID 57351753
Formel vikt 157.17
Procent renhet 98%
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.