Läs mer
S 421 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30322799
Change view
Kvantitet:
5 ml
Produktkod. Kvantitet
30322799 5 ml
1 options
Produktkod. 30322799 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREV16900000AL100
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material S 421
CAS 127-90-2
Analyt- eller komponentnamn S 421
Frakt skick +20°C
Molekylformel C6 H6 Cl8 O
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) Ether
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
LEDER ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC-namn 1,1,1,2-tetrachloro-3-(2,3,3,3-tetrachloropropoxy)propane
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvikt (g/mol) 377.74
Kvantitet 5 ml
Formel vikt 373.7927 g/mol