Läs mer
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-nafthol, 97+%, 99+% ee
Produktkod. 15467807
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15467807 1 g 1g
15477807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15467807 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H37716.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 65355-00-2 | C20H22O2 | 294,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 65355-00-2
Molekylformel C20H22O2
Molekylvikt (g/mol) 294.39
MDL-nummer MFCD02093485
InChI-nyckel UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
LEDER OC1=C(C2=C(CCCC2)C=C1)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Namnnotering ≥99% ee
Smältpunkt 160°C to 166°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroscopic
IUPAC-namn 1-(2-hydroxi-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydronaftalen-2-ol
Formel vikt 294.39
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.